1,2,3,4-Tetramethylbenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19756.06
L19756.14
L19756.06EA
166
EUR
L19756.06
L19756.14
1,2,3,4-Tetramethylbenzene 95%
1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Purity: 95%
CAS No.: 488-23-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1904390
MDL No.: MFCD00008521
Fórmula:
C₁₀H₁₄ Ponto de ebulição: 203 °C Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 0,900 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008521 Número CAS: 488-23-3 EINECS: 207-673-1 |