Print…
Mesitileno para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Trimetilbenzeno
8.05890.1000 8.05890.6165
8.05890.1000EA 79.5 EUR
8.05890.1000 8.05890.6165
Mesitileno para síntese
Mesitileno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008538
Número CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934