Print…
Mesitileno 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Trimetilbenzeno
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 131 EUR
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mesitileno 99%, extra puro
Mesitileno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 163…166 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,8675 g/cm³
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008538
Número CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %