1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A13453.0B
A13453.18
A13453.30
A13453.0BEA
602
EUR
A13453.0B
A13453.18
A13453.30
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
1,3,5-Triisopropylbenzene
Purity: 95%
CAS No.: 717-74-8
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -7°
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1862750
MDL No.: MFCD00008890
Fórmula:
C₁₅H₂₄ Ponto de ebulição: 235…237 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 0,854 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008890 Número CAS: 717-74-8 EINECS: 211-941-3 |