Print…
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 86 EUR
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
1,3,5-Triisopropylbenzene
Fórmula: C₁₅H₂₄
Ponto de ebulição: 232…236 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -7 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008890
Número CAS: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %