1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L18832.09
L18832.18
L18832.09EA
91.8
EUR
L18832.09
L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 1460-02-2
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 121-122°/12mm
MDL No.: MFCD00008831
Fórmula:
C₁₈H₃₀ Ponto de ebulição: 121…122 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 69…73 °C Densidade: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008831 Número CAS: 1460-02-2 EINECS: 215-952-4 |