1,2,4-Trimetilbenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pseudocumene
12411.36
12411.A3
12411.B4
12411.A9
12411.36EA
45.6
EUR
12411.36
12411.A3
12411.B4
12411.A9
1,2,4-Trimetilbenzeno ≥98%
1,2,4-Trimetilbenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 95-63-6
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 48°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.882
Refractive Index: 1.5040
Odour: Aromatic
Melting Point: -44°
Boiling Point: 169-171°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether
Beilstein Reference: 1903005
Merck Reference: 14,7915
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008527
Fórmula:
C₉H₁₂ Ponto de ebulição: 169…171 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 0,882 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008527 Número CAS: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 UN: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,7915 |