Print…
1,2,4-Trimetilbenzeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pseudocumene
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 76.5 EUR
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimetilbenzeno 98%
1,2,4-Trimetilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 168 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008527
Número CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %