Print…
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 23.8 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Fórmula: C₁₈H₃₀O
Ponto de ebulição: 277 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Densidade: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008821
Número CAS: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %