Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
34750-250G-F 34750-1KG-F
SIAL34750-250G-FEA 37.6 EUR
SIAL34750-250G-F SIAL34750-1KG-F
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547