Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
8.22021.0100EA 30 EUR
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Peso Molecular: 220.35 g/mol
Ponto de ebulição: 265
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547
Encomendar
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C