Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 341 EUR
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547