2,6-Di-tert-butyl-p-cresol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16863.0B
A16863.30
A16863.0BEA
74.3
EUR
A16863.0B
A16863.30
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol ≥99%
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 128-37-0
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.36
Flash Point: 127°(260°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1911640
Merck Reference: 14,1548
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011644
Fórmula:
C₁₅H₂₄O Ponto de ebulição: 264…265 °C Ponto de Fusão: 69…72 °C Densidade: 1,048 Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011644 Número CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 ADR: 9,III Merck Index: 14,1548 |