Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
112990010 112992500 112990050
ACRO112990010EA 70.4 EUR
ACRO112990010 ACRO112992500 ACRO112990050
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99%
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de ebulição: 265 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Encomendar
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.1 N HCl) (on anhydrous basis
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on anhydrous basis)
Insoluble matter ≤0.1 % (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
Organic impurities Passes test
Dihydroquinine sulfate ≤10.0 %