Print…
2,4,6-Tri-terc-butilanilina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03 L01362.06
L01362.03EA 53.8 EUR
L01362.03 L01362.06
2,4,6-Tri-terc-butilanilina 95%
2,4,6-Tri-terc-butilanilina
Purity: 95% CAS No.: 961-38-6 Molecular Formula: C18H31N Formula Weight: 261.46 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2272612 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011645
Fórmula: C₁₈H₃₁N
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Densidade: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011645
Número CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III