Print…
Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 4060 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Banhos Banhos-maria com agitação
A gama Grant Optima™ consiste em termóstatos de uso geral e desempenho avançado, combinados com banhos em aço inoxidável premium (com válvula de drenagem nos banhos de 12, 18, 26 e 38 litros). A circulação com agitação no banho assegura a excelente estabilidade e uniformidade da temperatura. As unidades também podem ser usadas com os refrigeradores de imersão C1G ou C2G para funcionamento abaixo temperatura ambiente.
  • Gama de temperaturas T100: ambiente +5 a 100 °C. Gama regulável de 0 a 100 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer acessórios de arrefecimento)
  • Gama de temperaturas TC120: ambiente +5 a 120 °C. Gama regulável de −20 a 120 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer acessórios de arrefecimento)
  • Bomba para circulação externa, alarme sonoro e visual e função de desligar regulável em caso de temperatura excessiva (apenas TC20)
  • Modelos a partir de 12 L estão equipados com uma placa de montagem de dupla posição que permite a orientação do termóstato Optima™ em duas direções, ideal para uma otimização do espaço da bancada
  • Estabilidade: ±0,05 °C a 70 °C
Termóstatos de uso geral: T100, TC120
Os termóstatos T100 e TC120 controlados por microprocessador digital apresentam um botão rotativo fácil de utilizar e duas teclas de função para definição rápida de temperatura e navegação de menus. As unidades apresentam um display de 4 dígitos brilhante e fácil de visualizar, 3 pré-definições de temperatura programáveis, protecção contra baixo nível de líquido, desligar automático por temperatura excessiva, alarme visual, temporizador de contagem decrescente e funcionalidade de calibração pelo utilizador para maior precisão.
Termóstatos avançados: TX150 e TXF200 Os termóstatos TX150 e TXF200 estão equipados com um ecrã QVGA TFT a cores que apresenta a temperatura definida e a real, bem como ícones de estado. Sistema fácil de utilizar através de um menu intuitivo. Ambas as unidades possuem uma interface USB e RS232 e podem ser programadas remotamente através de PC ou portátil usando o software versátil da Grant Labwise™ (opcional). As funcionalidades adicionais incluem temporizador de contagem decrescente, função de desligar regulável em caso de temperatura excessiva, alarmes programáveis visuais e acústicos para temperaturas elevadas ou baixas. O TX150 tem a capacidade de armazenar 1 programa com 30 segmentos. O TXF200 também pode ser programado através da interface de utilizador e pode armazenar até 10 programas com 100 segmentos. A interface de programação inclui a configuração da temperatura pretendida com possibilidade de escolha entre o tempo necessário para atingir a temperatura pretendida e a velocidade de aumento da temperatura, e um relé programável adicional para controlo de activação/desactivação do equipamento auxiliar das unidades de refrigeração.
Gama de temperaturas TX150: ambiente 5 a 150 °C. Gama regulável de −50 a 150 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer acessórios de arrefecimento)
Gama de temperaturas TXF200: ambiente 5 a 200 °C. Gama regulável de −50 a 200 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer acessórios de arrefecimento)
Estabilidade: ±0,01 °C a 70 °C
Entrada para sonda térmica externa PT1000
Ajuste de offset para desempenho isotérmico
Calibração de sondas internas e externas em cinco pontos, pelo utilizador
Capacidades máximas da bomba:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, velocidade variável
Fornecimento: Os banhos com agitação são fornecidos com termóstato, banho e placa de montagem, sem tampa. As tampas são recomendadas para funcionamento acima de 60 °C e devem ser encomendadas em separado.
Atenção: * RT = Ambiente
** A gama de temperaturas pode ser estendida para 0 ºC com os acessórios de arrefecimento Grant C1G. Referência de artigo 473-4100
*** A gama de temperaturas pode ser estendida para –15 ºC com os acessórios de arrefecimento Grant C2G. Referência de artigo 473-4101