Print…
Banhos e tampas, de aço inoxidável, série ST
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
ST26 ST12 ST18 ST38 ST5 LST12 LST26 LST38
461-0674EA 924 EUR
461-0674 461-0672 461-0673 461-0675 461-0676 GRANLST12 GRANLST26 GRANLST38
Banhos e tampas, de aço inoxidável, série ST
Banhos Banhos-maria sem agitação
Banhos premium construídos com aço inoxidável resistente à corrosão, para durabilidade em ambientes exigentes. Disponíveis em cinco tamanhos: 5, 12, 18, 26 e 38 litros, para se adequar a uma grande variedade de aplicações.
  • Todos os banhos são fornecidos com placa de montagem. Os modelos de 12 litros ou capacidade superior possuem uma placa de montagem que permite a orientação do termóstato Optima™ no tanque, em duas direcções - ideal para optimizar o espaço da bancada
  • Os banhos de 12 litros ou capacidade superior possuem uma torneira de dreno para