Print…
4-tert-Butyltoluene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 83.1 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluene 96%
4-tert-Butyltoluene
Fórmula: C₁₁H₁₆
Ponto de ebulição: 189…192 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 0,8612 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008837
Número CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %