A gama de termóstatos de uso geral Optima™ pode ser combinada com banhos de plástico, banhos de aço inoxidável premium ou unidades de refrigeração. Os termóstatos digitais controlados por microprocessador T100 e TC120 apresentam um mostrador rotativo fácil de utilizar e duas teclas de função para definição rápida de temperatura e navegação de menus. As unidades apresentam um display de 4 dígitos brilhante e fácil de visualizar, 3 pré-definições de temperatura programáveis, protecção contra baixo nível de líquido, corte fixo por temperatura excessiva, alarme visual, temporizador de contagem decrescente e funcionalidade de calibração pelo utilizador para maior precisão.
- Gama de temperaturas T100: ambiente, de +5 a 100 °C. Gama regulável de 0 a 100 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer a refrigeração dos acessórios)
- Gama de temperaturas TC120: ambiente, de +5 a 120 °C. Gama regulável de –20 a +120 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer a refrigeração dos acessórios)
- A circulação com agitação dentro do banho assegura uma excelente estabilidade de temperatura e uniformização
- Estabilidade: ±0,05 °C a 70 °C
- O TC120 possui alarme acústico e visual, e desligamento regulável em caso de temperatura excessiva
Capacidades máximas da bomba:
TC120: 16 L/min, 210 mbar
Informações de encomenda: A pinça opcional permite a fixação do termóstato em praticamente qualquer banho ou recipiente vertical, encomende separadamente.
Atenção: *RT = Ambiente