Print…
Jerricans, boca estreita, com tampa de rosca
Fornecedor: BURKLE
1427-0005 1427-0010 1427-0020 1427-0030 1427-0002
216-1410EA 7.9 EUR
216-1410 216-1416 216-1424 216-1426 BURK1427-0002
Jerricans, boca estreita, com tampa de rosca
Frascos Jerricans
HDPE, translúcidos ou azuis, com tampa de rosca vedante.
  • Boa resistência química
  • Resistência a temperaturas de –40 a +110ºC
  • Podem ser equipados com tampas de rosca com torneiras (opcional)
  • Adequado para uso com produtos alimentares
Jerricans universais para indústrias, comércio e laboratórios. Ideal para embalagem, armazenamento e transferência de líquidos.