Print…
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 56.5 EUR
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Fórmula: C₁₄H₂₂
Ponto de ebulição: 236 °C
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Densidade: 0,985
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008836
Número CAS: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9,III