m-Xileno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Fórmula:
C₈H₁₀ Ponto de ebulição: 138…139 °C Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 0,866 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008536 Número CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,II Merck Index: 14,10081 |