Print…
1,3-Diethylbenzene, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 162 EUR
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diethylbenzene, Supelco®
1,3-Diethylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134.22 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: –84.2 °C
Densidade: 0.8798 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009260
Número CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM