1,3-Diethylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97+%
CAS No.: 141-93-5
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.86
Refractive Index: 1.4960
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Boiling Point: 182°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009260
Fórmula:
C₁₀H₁₄ Ponto de ebulição: 182 °C Densidade: 0,86 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009260 Número CAS: 141-93-5 EINECS: 205-511-4 UN: 2049 ADR: 3,III |