1,3-Diisopropylbenzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B23904.18
B23904.30
B23904.18EA
35.8
EUR
B23904.18
B23904.30
1,3-Diisopropylbenzene 96%
1,3-Diisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 99-62-7
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -63°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1905828
MDL No.: MFCD00008889
Fórmula:
C₁₂H₁₈ Ponto de ebulição: 204 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: 76 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008889 Número CAS: 99-62-7 EINECS: 202-773-1 UN: 3082 ADR: 9,III |