Print…
o-Xileno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 98.9 EUR
95660-5ML 95660-50ML
o-Xileno, Supelco®
o-Xileno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008519
Número CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM