o-Xileno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Fórmula:
C₈H₁₀ Ponto de ebulição: 143…145 °C Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 0,877 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008519 Número CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 14,10081 |