3,4-Dimetiltiofenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23168.03
B23168.06
B23168.14
B23168.03EA
58.5
EUR
B23168.03
B23168.06
B23168.14
3,4-Dimetiltiofenol ≥98%
3,4-Dimetiltiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 18800-53-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5736
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2040353
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010023
Fórmula:
C₈H₁₀S Ponto de ebulição: 218 °C Ponto de Fusão: 54…56 °C Densidade: 1,027 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010023 Número CAS: 18800-53-8 EINECS: 242-587-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |