Print…
2,5-Xilenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03771.0005 8.03771.0250
8.03771.0005EA 24.9 EUR
8.03771.0005 8.03771.0250
2,5-Xilenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002237
Número CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 75 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 211 °C
Vapor Pressure 0.208 hPa (25 °C)
Flash Point 80 - 95 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.9 g/cm3 (75 °C)
Synonyms 2,5-DMP, p-Xylenol
Hill Formula C8H10O
Chemical Formula 2,5-(CH3)2C6H3OH