Print…
2,5-Xilenol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 26.5 EUR
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xilenol 99+%
2,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002237
Número CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %