3,5-Xilenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-68-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 774117
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002307
Fórmula:
C₈H₁₀O Ponto de ebulição: 222 °C Ponto de Fusão: 61…65 °C Densidade: 1,12 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002307 Número CAS: 108-68-9 EINECS: 203-606-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |