Print…
3,5-Xilenol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 29.5 EUR
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xilenol 99+%
3,5-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 222 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Densidade: 1,115 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002307
Número CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %