Print…
2,4-Xilenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 26.9 EUR
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xilenol 99%
2,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 211 °C
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Densidade: 1,027 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002233
Número CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %