2,6-Xilenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
A11947.0E
A11947.36
A11947.0EEA
172
EUR
A11947.0E
A11947.36
2,6-Xilenol ≥99%
2,6-Xilenol
Purity: 99%
CAS No.: 576-26-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1446677
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002240
Fórmula:
C₈H₁₀O Ponto de ebulição: 203 °C Ponto de Fusão: 44…48 °C Densidade: 1,15 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002240 Número CAS: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |