Print…
2,6-Xilenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 79.2 EUR
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xilenol 99%
2,6-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 203 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002240
Número CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g