Print…
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 58.6 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
2,6-Di-tert-butylphenol
Fórmula: C₁₄H₂₂O
Ponto de ebulição: 253 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Densidade: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008820
Número CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %