Print…
3,4-Xilenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
116581000 116585000 116580025
ACRO116581000EA 32.2 EUR
ACRO116581000 ACRO116585000 ACRO116580025
3,4-Xilenol 99%
3,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 227 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Densidade: 0,983 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002304
Número CAS: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test