2,6-Dimethylanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B20365.14
B20365.22
B20365.14EA
70.8
EUR
B20365.14
B20365.22
2,6-Dimethylanisole ≥98%
2,6-Dimethylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Fórmula:
C₉H₁₂O Ponto de ebulição: 181…182 °C Densidade: 0,962 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008380 Número CAS: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |