2,3-Dimethylanisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
A19992.09
A19992.18
A19992.09EA
60.3
EUR
A19992.09
A19992.18
2,3-Dimethylanisole ≥97%
2,3-Dimethylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Fórmula:
C₉H₁₂O Peso Molecular: 136.19 g/mol Ponto de ebulição: 195 °C Ponto de Fusão: 29 Densidade: 0.984 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008376 Número CAS: 2944-49-2 EINECS: 220-948-0 |