Print…
3,5-Xilidina 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimetilanilina
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 40.1 EUR
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xilidina 97+%
3,5-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9,8 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007813
Número CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %