2,6-Xilidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08671.0005
8.08671.0250
8.08671.1000
8.08671.0005EA
24.9
EUR
8.08671.0005
8.08671.0250
8.08671.1000
2,6-Xilidina para síntese, Sigma-Aldrich®
2,6-Xilidina
Fórmula:
C₈H₁₁N Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 10…12 °C Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007747 Número CAS: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Solubility | 13 g/l (20 °C) |
Melting Point | 10 - 12 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Refractive Index | 1.5601 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 6.9 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 490 °C |