Print…
2,6-Xilidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimetilanilina
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 29.5 EUR
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xilidina 99%
2,6-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 216 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 10…12 °C
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007747
Número CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
Encomendar
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %