Print…
2,6-Dietilanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
165220010 165222500
ACRO165220010EA 134 EUR
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Dietilanilina 98%
2,6-Dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3…4 °C
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007753
Número CAS: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Encomendar
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %