Print…
2,6-Diisopropilanilina 90+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
169411000 169415000
ACRO169411000EA 36.8 EUR
ACRO169411000 ACRO169415000
2,6-Diisopropilanilina 90+%
2,6-Diisopropilanilina
Fórmula: C₁₂H₁₉N
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008887
Número CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %