2,5-Xilidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,5-Dimetilanilina
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
A12682.0EEA
0
EUR
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
2,5-Xilidina ≥98%
2,5-Xilidina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-78-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Melting Point: 15°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2205178
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007743
Fórmula:
C₈H₁₁N Peso Molecular: 121.18 g/mol Ponto de ebulição: 218 °C Ponto de Fusão: 15 Densidade: 0.973 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007743 Número CAS: 95-78-3 EINECS: 202-451-0 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |