4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-tert-Butylbenzylamine
L20394.06
L20394.14
L20394.06EA
74.2
EUR
L20394.06
L20394.14
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Fórmula:
C₁₁H₁₇N Ponto de ebulição: 124 °C (16 mmHg) Densidade: 0,927 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040754 Número CAS: 39895-55-1 EINECS: 254-681-6 ADR: 8,III |