Print…
4-Iodo-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16878.09 A16878.18
A16878.09EA 40.1 EUR
A16878.09 A16878.18
4-Iodo-m-xylene ≥98%
4-Iodo-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 4214-28-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1422602 MDL No.: MFCD00013706
Fórmula: C₈H₉I
Ponto de ebulição: 231…232 °C
Densidade: 1,628
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013706
Número CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4