Print…
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B21267.06 B21267.14
B21267.06EA 45.9 EUR
B21267.06 B21267.14
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97% CAS No.: 6656-49-1 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 86°/10mm Beilstein Reference: 2457216 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042322
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de ebulição: 86 °C (10 mmHg)
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Número MDL : MFCD00042322
Número CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III