α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
A16797.06
A16797.14
A16797.06EA
37.5
EUR
A16797.06
A16797.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Fórmula:
C₈H₃F₆NO₂ Peso Molecular: 259.11 g/mol Ponto de ebulição: 75…76 °C (11 mmHg) Densidade: 1.535 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000384 Número CAS: 328-75-6 EINECS: 206-336-6 |