α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11043.03
L11043.06
L11043.03EA
59.3
EUR
L11043.03
L11043.06
α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Fórmula:
C₈H₇F₃ Ponto de ebulição: 129 °C Densidade: 1,144 Ponto de Inflamação: 27 °C (80 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075476 Número CAS: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 UN: 1993 ADR: 3,III |